Potassium 2,2,2-trifluoroethane-2-trifluoroborate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Potassium, trifluoro(2,2,2-trifluoroethyl)boranuide
PC56181-100MG PC56181-250MG
APOSPC56181-100MGEA 277 EUR
APOSPC56181-100MG APOSPC56181-250MG
Potassium 2,2,2-trifluoroethane-2-trifluoroborate
Potassium 2,2,2-trifluoroethane-2-trifluoroborate
Formel: C₂H₂BF₆·K
Molecular Weight: 189.937 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD27981361
CAS-Nummer: 1510778-85-4