Potassium trans-2-methylcyclohexyltrifluoroborate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Potassium trifluoro(trans-2-methylcyclohexyl)borate, Potassium, trifluoro-[(1R,2R)-2-methylcyclohexyl]boranuide
PC56185-5G PC56185-1G
APOSPC56185-5GEA 68.6 EUR
APOSPC56185-5G APOSPC56185-1G
Potassium trans-2-methylcyclohexyltrifluoroborate
Potassium trans-2-methylcyclohexyltrifluoroborate
Racemic
Formel: C₇H₁₃BF₃·K
Molecular Weight: 204.083 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28955335
CAS-Nummer: 1041642-14-1
UN: 1759
ADR: 8 III