3-Bromo-2,4,5-trifluoroacetopheone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3-bromo-2,4,5-trifluorophenyl)ethan-1-one
PC56206-1G PC56206-250MG
APOSPC56206-1GEA 539 EUR
APOSPC56206-1G APOSPC56206-250MG
3-Bromo-2,4,5-trifluoroacetopheone 95%
3-Bromo-2,4,5-trifluoroacetopheone
Formel: C₈H₄BrF₃O
Molecular Weight: 253,016 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31568658
CAS-Nummer: 1896891-81-8