2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: [2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC56211-1G PC56211-250MG
APOSPC56211-1GEA 642 EUR
APOSPC56211-1G APOSPC56211-250MG
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95+%
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₅BrF₄O
Molecular Weight: 273.022 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31580162
CAS-Nummer: 2090690-37-0