1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-6-(propoxy)hexane 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56214-5G PC56214-25G PC56214-100G
APOSPC56214-5GEA 115 EUR
APOSPC56214-5G APOSPC56214-25G APOSPC56214-100G
1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-6-(propoxy)hexane 99%
1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-6-(propoxy)hexane
Formel: C₉H₁₁F₉O
Molecular Weight: 306,169 g/mol
Siedepunkt: 142 °C
Schmelzpunkt: –74 °C
Dichte: 1,3282 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 41,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23134588
CAS-Nummer: 1193009-98-1
UN: 3271
ADR: 3,III