1-(Perfluorobutyl)icosane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56216-1G PC56216-250MG
APOSPC56216-1GEA 116 EUR
APOSPC56216-1G APOSPC56216-250MG
1-(Perfluorobutyl)icosane 97%
1-(Perfluorobutyl)icosane
Formel: C₂₄H₄₁F₉
Schmelzpunkt: 38…39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28135957
CAS-Nummer: 808758-67-0