Tris(1H,1H,7H-perfluoroheptyl)borate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56217-1G PC56217-250MG
APOSPC56217-1GEA 580 EUR
APOSPC56217-1G APOSPC56217-250MG
Tris(1H,1H,7H-perfluoroheptyl)borate
Tris(1H,1H,7H-perfluoroheptyl)borate
Formel: C₂₁H₉BF₃₆O₃
Molecular Weight: 1004,048 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28137329
CAS-Nummer: 1995-96-6