2,3,5,6-Tetrafluorophenyl acrylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56225-5G PC56225-1G PC56225-25G
APOSPC56225-5GEA 405 EUR
APOSPC56225-5G APOSPC56225-1G APOSPC56225-25G
2,3,5,6-Tetrafluorophenyl acrylate 97%
2,3,5,6-Tetrafluorophenyl acrylate
Formel: C₉H₄F₄O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00129957
CAS-Nummer: 101156-32-5