Methyl 2,3-difluoro-4-hydroxybenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56248-1G
PC56248-25G
PC56248-5G
APOSPC56248-1GEA
116
EUR
APOSPC56248-1G
APOSPC56248-25G
APOSPC56248-5G
Methyl 2,3-difluoro-4-hydroxybenzoate
Methyl 2,3-difluoro-4-hydroxybenzoate
Formel:
C₈H₆F₂O₃ Molecular Weight: 188.128 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11042793 CAS-Nummer: 219685-84-4 |