2-Bromo-3-(bromomethyl)-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Bromo-3-(bromomethyl)-4-fluorobenzotrifluoride, 2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
PC56252-1G PC56252-250MG PC56252-5G
APOSPC56252-1GEA 58 EUR
APOSPC56252-1G APOSPC56252-250MG APOSPC56252-5G
2-Bromo-3-(bromomethyl)-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
2-Bromo-3-(bromomethyl)-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₈H₄Br₂F₄
Molecular Weight: 335,919 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31580165
CAS-Nummer: 2090283-00-2
UN: 3265
ADR: 8,III