2-Bromo-4,5-difluoroiodobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-4,5-difluoro-2-iodobenzene
PC56258-1G
PC56258-250MG
PC56258-5G
APOSPC56258-1GEA
192
EUR
APOSPC56258-1G
APOSPC56258-250MG
APOSPC56258-5G
2-Bromo-4,5-difluoroiodobenzene 98%
2-Bromo-4,5-difluoroiodobenzene
Formel:
C₆H₂BrF₂I Molecular Weight: 318,885 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD20233325 CAS-Nummer: 1349718-22-4 |