2'-Bromo-6'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-[2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
PC56259-1G PC56259-250MG PC56259-5G
APOSPC56259-1GEA 696 EUR
APOSPC56259-1G APOSPC56259-250MG APOSPC56259-5G
2'-Bromo-6'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
2'-Bromo-6'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₅BrF₄O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31613606
CAS-Nummer: 2091610-87-4