2-Bromo-3,6-difluoroiodobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-1,4-difluoro-3-iodobenzene
PC56261-1G PC56261-250MG
APOSPC56261-1GEA 87 EUR
APOSPC56261-1G APOSPC56261-250MG
2-Bromo-3,6-difluoroiodobenzene 95%
2-Bromo-3,6-difluoroiodobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂I
Molecular Weight: 318.885 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD12922621
CAS-Nummer: 1208074-72-9