2-Fluoro-6-methyl-4-nitroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Fluoro-6-methyl-4-nitroaniline
PC56269-1G PC56269-250MG PC56269-5G
APOSPC56269-1GEA 522 EUR
APOSPC56269-1G APOSPC56269-250MG APOSPC56269-5G
2-Fluoro-6-methyl-4-nitroaniline 95%
2-Fluoro-6-methyl-4-nitroaniline
Formel: C₇H₇FN₂O₂
Molecular Weight: 170.141 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD28130101
CAS-Nummer: 1426805-91-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III