3-(Trifluoromethyl)phenyl chloroformate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(Trifluoromethyl)phenyl carbonochloridate, [3-(Trifluoromethyl)phenyl] carbonochloridate
PC56280-1G PC56280-5G
APOSPC56280-1GEA 198 EUR
APOSPC56280-1G APOSPC56280-5G
3-(Trifluoromethyl)phenyl chloroformate 96%
3-(Trifluoromethyl)phenyl chloroformate
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
Molecular Weight: 224.564 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02093719
CAS-Nummer: 95668-29-4
UN: 3277
ADR: 6.1+8 II