1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,4-Bis(trifluoromethyl)-2,5-dibromobenzene, 1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
PC56680-1G
PC56680-250MG
PC56680-5G
APOSPC56680-1GEA
48
EUR
APOSPC56680-1G
APOSPC56680-250MG
APOSPC56680-5G
1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formel:
C₈H₂Br₂F₆ Molecular Weight: 371.9 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15526888 CAS-Nummer: 2375-96-4 |