Methyl 4-bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC56689-1G
PC56689-250MG
APOSPC56689-1GEA
877
EUR
APOSPC56689-1G
APOSPC56689-250MG
Methyl 4-bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 4-bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Formel:
C₁₀H₅BrF₆O₂ Molecular Weight: 351.04 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15526891 CAS-Nummer: 1260793-79-0 |