6-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56703-1G PC56703-250MG
APOSPC56703-1GEA 522 EUR
APOSPC56703-1G APOSPC56703-250MG
6-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline 95%
6-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline
Formel: C₆H₄BrFN₂O₂
Molecular Weight: 235.011 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28739830
CAS-Nummer: 1804841-33-5