2-Chloro-5-(difluoromethoxy)pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56706-250MG
PC56706-500MG
APOSPC56706-250MGEA
0
EUR
APOSPC56706-250MG
APOSPC56706-500MG
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)pyrimidine 95%
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)pyrimidine
Formel:
C₅H₃ClF₂N₂O Molecular Weight: 180.54 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18415615 CAS-Nummer: 1192813-64-1 |