2-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56714-1G
PC56714-250MG
PC56714-5G
APOSPC56714-1GEA
290
EUR
APOSPC56714-1G
APOSPC56714-250MG
APOSPC56714-5G
2-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₃F₄NO₄ Molecular Weight: 253,107 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22273734 CAS-Nummer: 1389313-52-3 |