2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56741-1G PC56741-250MG
APOSPC56741-1GEA 1350 EUR
APOSPC56741-1G APOSPC56741-250MG
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperazine
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperazine
Formel: C₁₁H₁₃F₃N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06411263
CAS-Nummer: 74418-16-9