2,2-Difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC56745-1G PC56745-250MG
APOSPC56745-1GEA 509 EUR
APOSPC56745-1G APOSPC56745-250MG
2,2-Difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone 95%
2,2-Difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone
Formel: C₈H₅F₃O
Molecular Weight: 174,12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16618056
CAS-Nummer: 50562-06-6