2-Chloro-2,2-difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56748-1G PC56748-250MG
APOSPC56748-1GEA 654 EUR
APOSPC56748-1G APOSPC56748-250MG
2-Chloro-2,2-difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone 95%
2-Chloro-2,2-difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone
Formel: C₈H₄ClF₃O
Molecular Weight: 208,565 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20921049
CAS-Nummer: 1321028-35-6