2-Bromo-2,2-difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56749-1G PC56749-250MG
APOSPC56749-1GEA 654 EUR
APOSPC56749-1G APOSPC56749-250MG
2-Bromo-2,2-difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone 95%
2-Bromo-2,2-difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone
Formel: C₈H₄BrF₃O
Molecular Weight: 253.016 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28408579
CAS-Nummer: 1802650-67-4