4-(Fluoromethyl)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC56766-1G
PC56766-250MG
APOSPC56766-1GEA
493
EUR
APOSPC56766-1G
APOSPC56766-250MG
4-(Fluoromethyl)benzoic acid 95%
4-(Fluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₇FO₂ Molecular Weight: 154.138 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20482169 CAS-Nummer: 118507-45-2 UN: 1759 ADR: 8 III |