2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC56769-1G
PC56769-250MG
APOSPC56769-1GEA
0
EUR
APOSPC56769-1G
APOSPC56769-250MG
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline 99%
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline
Formel:
C₇H₅BrF₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28048416 CAS-Nummer: 1805474-26-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |