2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC56770-1G
PC56770-250MG
PC56770-5G
APOSPC56770-1GEA
870
EUR
APOSPC56770-1G
APOSPC56770-250MG
APOSPC56770-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel:
C₈H₃ClF₃NO Molecular Weight: 221.564 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18393803 CAS-Nummer: 874482-94-7 UN: 3439 ADR: 6.1 III |