2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56771-1G PC56771-5G
APOSPC56771-1GEA 870 EUR
APOSPC56771-1G APOSPC56771-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄ClF₃O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18393797
CAS-Nummer: 1261731-19-4