2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC56780-1G PC56780-5G
APOSPC56780-1GEA 873 EUR
APOSPC56780-1G APOSPC56780-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel: C₈H₅BrClF₃O
Molecular Weight: 289,477 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18393829
CAS-Nummer: 1261642-94-7
UN: 3265
ADR: 8,III