2-Nitrobenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC56784-1G PC56784-250MG
APOSPC56784-1GEA 609 EUR
APOSPC56784-1G APOSPC56784-250MG
2-Nitrobenzyl fluoride 95%
2-Nitrobenzyl fluoride
Formel: C₇H₆FNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22053300
CAS-Nummer: 447-58-5
UN: 3261
ADR: 8,II