4-Bromobenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC56794-1G PC56794-250MG PC56794-5G
APOSPC56794-1GEA 219 EUR
APOSPC56794-1G APOSPC56794-250MG APOSPC56794-5G
4-Bromobenzyl fluoride 95%
4-Bromobenzyl fluoride
Formel: C₇H₆BrF
Molecular Weight: 189.025 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20482167
CAS-Nummer: 459-49-4
UN: 1759
ADR: 8 III