3-Fluoro-1H-pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56796-1G
PC56796-250MG
PC56796-100MG
APOSPC56796-1GEA
1390
EUR
APOSPC56796-1G
APOSPC56796-250MG
APOSPC56796-100MG
3-Fluoro-1H-pyrazole 95%
3-Fluoro-1H-pyrazole
Formel:
C₃H₃FN₂ Molecular Weight: 86,068 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18205877 CAS-Nummer: 14521-81-4 |