2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(Bromomethyl)-3,4,5-trifluoro-1-(trifluoromethyl)benzene
PC56797-1G
PC56797-250MG
APOSPC56797-1GEA
654
EUR
APOSPC56797-1G
APOSPC56797-250MG
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel:
C₈H₃BrF₆ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31634826 CAS-Nummer: 2244085-70-7 UN: 1760 ADR: 8,III |