5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole, tech
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-1-fluoro-2-iodo-3-methoxybenzene
PC56798-1G
PC56798-5G
APOSPC56798-1GEA
46.4
EUR
APOSPC56798-1G
APOSPC56798-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole, tech
5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole
Formel:
C₇H₅BrFIO Molecular Weight: 330.921 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22543687 CAS-Nummer: 1394291-47-4 |