2-(Difluoromethoxy)-5-nitropyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56808-1G PC56808-5G PC56808-10G
APOSPC56808-1GEA 174 EUR
APOSPC56808-1G APOSPC56808-5G APOSPC56808-10G
2-(Difluoromethoxy)-5-nitropyridine 95%
2-(Difluoromethoxy)-5-nitropyridine
Formel: C₆H₄F₂N₂O₃
Molecular Weight: 190,104 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11847317
CAS-Nummer: 1192813-41-4