2,3-Difluoro-5-methylbenzoic acid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56815-1G PC56815-250MG
APOSPC56815-1GEA 241 EUR
APOSPC56815-1G APOSPC56815-250MG
2,3-Difluoro-5-methylbenzoic acid 99%
2,3-Difluoro-5-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₆F₂O₂
Molecular Weight: 172,129 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09835284
CAS-Nummer: 1003709-96-3