1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2,5-difluorobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56825-1G PC56825-250MG
APOSPC56825-1GEA 654 EUR
APOSPC56825-1G APOSPC56825-250MG
1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2,5-difluorobenzene 95%
1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2,5-difluorobenzene
Formel: C₇H₃BrF₄
Molecular Weight: 242.996 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28737890
CAS-Nummer: 1628442-65-8