(2S)-2-Trifluoromethylpyrrolidine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56831-1G PC56831-5G
APOSPC56831-1GEA 33.5 EUR
APOSPC56831-1G APOSPC56831-5G
(2S)-2-Trifluoromethylpyrrolidine hydrochloride 97%
(2S)-2-Trifluoromethylpyrrolidine hydrochloride
Formel: C₅H₈F₃N·ClH
Molecular Weight: 175,58 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD22380026
CAS-Nummer: 1410903-57-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III