3-Bromo-2-fluorophenylacetylene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-3-ethynyl-2-fluorobenzene
PC56837-1G PC56837-250MG
APOSPC56837-1GEA 191 EUR
APOSPC56837-1G APOSPC56837-250MG
3-Bromo-2-fluorophenylacetylene 98%
3-Bromo-2-fluorophenylacetylene
Formel: C₈H₄BrF
Molecular Weight: 199,02 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD31654731
CAS-Nummer: 1701568-15-1
UN: 1993
ADR: 3,III