3-Bromo-4-fluorophenylacetylene 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56838-1G PC56838-250MG
APOSPC56838-1GEA 574 EUR
APOSPC56838-1G APOSPC56838-250MG
3-Bromo-4-fluorophenylacetylene 96%
3-Bromo-4-fluorophenylacetylene
Formel: C₈H₄BrF
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD26395447
CAS-Nummer: 918487-39-5
UN: 1993
ADR: 3,III