3-Bromo-5-fluorophenylacetylene 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-3-ethynyl-5-fluorobenzene
PC56839-1G PC56839-250MG PC56839-5G
APOSPC56839-1GEA 186 EUR
APOSPC56839-1G APOSPC56839-250MG APOSPC56839-5G
3-Bromo-5-fluorophenylacetylene 96%
3-Bromo-5-fluorophenylacetylene
Formel: C₈H₄BrF
Molecular Weight: 199,02 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD31654732
CAS-Nummer: 1935278-77-5
UN: 1993
ADR: 3,III