2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56841-1G PC56841-250MG
APOSPC56841-1GEA 574 EUR
APOSPC56841-1G APOSPC56841-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene
Formel: C₉H₄BrF₃
Molecular Weight: 249,027 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD30529953
CAS-Nummer: 1211523-00-0
UN: 1993
ADR: 3,III