4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56843-1G PC56843-250MG
APOSPC56843-1GEA 102 EUR
APOSPC56843-1G APOSPC56843-250MG
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenylacetylene
Formel: C₉H₄BrF₃
Molecular Weight: 249,027 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD31654734
CAS-Nummer: 2244085-78-5
UN: 1993
ADR: 3,III