2-Bromo-5-iodobenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Bromo-2-(fluoromethyl)-4-iodobenzene
PC56850-1G PC56850-250MG
APOSPC56850-1GEA 609 EUR
APOSPC56850-1G APOSPC56850-250MG
2-Bromo-5-iodobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-5-iodobenzyl fluoride
Formel: C₇H₅BrFI
Molecular Weight: 314,921 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31654714
CAS-Nummer: 2244085-57-0
UN: 3261
ADR: 8,II