2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: [2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
PC56851-1G PC56851-250MG
APOSPC56851-1GEA 1180 EUR
APOSPC56851-1G APOSPC56851-250MG
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₈H₇ClF₃N
Molecular Weight: 209.596 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06212820
CAS-Nummer: 581813-20-9
UN: 2735
ADR: 8 III