4-[(4-Fluorophenyl)-hydroxymethyl]benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56868-1G
PC56868-25G
PC56868-5G
APOSPC56868-1GEA
92.8
EUR
APOSPC56868-1G
APOSPC56868-25G
APOSPC56868-5G
4-[(4-Fluorophenyl)-hydroxymethyl]benzonitrile 98%
4-[(4-Fluorophenyl)-hydroxymethyl]benzonitrile
Formel:
C₁₄H₁₀FNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11096849 CAS-Nummer: 220583-40-4 |