6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine-8-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56880-1G PC56880-250MG
APOSPC56880-1GEA 609 EUR
APOSPC56880-1G APOSPC56880-250MG
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine-8-carbonitrile 95%
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine-8-carbonitrile
Formel: C₈H₃F₃N₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31689288
CAS-Nummer: 2151834-44-3