1-Bromo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56910-1G PC56910-250MG PC56910-5G
APOSPC56910-1GEA 560 EUR
APOSPC56910-1G APOSPC56910-250MG APOSPC56910-5G
1-Bromo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃BrF₃NO₃
Molecular Weight: 286.003 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28746505
CAS-Nummer: 1807151-57-0