Ethyl 2-(4-bromo-2-fluoro-6-formyl-phenoxy)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56918-1G PC56918-250MG
APOSPC56918-1GEA 654 EUR
APOSPC56918-1G APOSPC56918-250MG
Ethyl 2-(4-bromo-2-fluoro-6-formyl-phenoxy)acetate
Ethyl 2-(4-bromo-2-fluoro-6-formyl-phenoxy)acetate
Formel: C₁₁H₁₀BrFO₄
Molecular Weight: 305,097 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31695769
CAS-Nummer: 2161554-52-3