5-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzofuran 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56923-1G PC56923-250MG
APOSPC56923-1GEA 464 EUR
APOSPC56923-1G APOSPC56923-250MG
5-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzofuran 95%
5-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzofuran
Formel: C₉H₆BrFO₂
Molecular Weight: 245,045 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21233791
CAS-Nummer: 1498609-31-6